Learn More
Eppendorf™ Refroidisseur PCR
Une solution innovante pour la protection, le transport et la conservation des échantillons sensibles, et pour l’arrêt des réactions en toute sécurité.
Marque: Eppendorf™ 3881000023
66.10 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Maintient une température d’échantillon de 0°C pendant plus d’une heure, puis change de couleur lorsque la température dépasse 7°C
- Supérieur à un bain de glace, il est facile à manipuler, permet de gagner de la place et est exempt de contamination, ce qui en fait la préparation parfaite pour les réactions PCR
- La température des tubes simples est indiquée par la couleur des alésages individuels
- Les échantillons ne peuvent pas geler grâce au contour du cône spécialement développé
- Refroidissement global dans le format à 96 puits universel pour tubes de PCR de 0,2 ml et 0,5 ml, pour barrettes de tubes, pour plaques et pour tubes individuels
Spécification
Configuration des réactions PCR | |
Rose | |
96 |
Refroidisseur PCR | |
0,2 ml |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 9
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Refroidisseur PCR > Rose
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu