Learn More
Heidolph Instruments Hotte haute XL
À utiliser comme élément ajouté sur des agitateurs-incubateurs
Marque:  Heidolph Instruments 549-90060-00
1242.03 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10792014
  • 1700.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Avec une hauteur de 428 mm, ce couvercle est particulièrement adapté aux récipients de culture hauts, tels que les flacons Erlenmeyer de 2 000 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
115/230 V
5°C à 65°C
428 mm
Nom du produit
Heidolph Instruments Hotte haute XL > Capot haut XL ; Hauteur : 428 mm