Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Patrick
Un choix idéal lorsqu’une protection optimale des pieds est nécessaire. Une plaque en acier solide dans la semelle et une tige en cuir résistant protègent les pieds contre les risques imprévus. Parfaitement équilibré, le maintien de la voûte plantaire anatomique garde les pieds ajustés et frais.
Marque: Emma Safety Footwear MM73084638
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle adaptée aux travaux en zones humides
- Construction en cuir pleine fleur
- Semelle extérieure résistante à la chaleur GripForce™ Duo
- Argent purifié Hydro-Tec™ pour des pieds plus secs et plus frais
- Sanitized
Spécification
EN ISO 20345:2011 | |
Noir | |
Argent purifié Hydro-Tec™ | |
38 |
Lacets | |
Patrick | |
Cuir | |
Acier |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.