Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Patrick
Un choix idéal lorsqu’une protection optimale des pieds est nécessaire. Une plaque en acier solide dans la semelle et une tige en cuir résistant protègent les pieds contre les risques imprévus. Parfaitement équilibré, le maintien de la voûte plantaire anatomique garde les pieds ajustés et frais.
138.00€ - 154.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Type de bouchon | Lacets |
Couleur | Noir |
Conception | Patrick |
Matériau de revêtement | Argent purifié Hydro-Tec™ |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15998931
|
Emma Safety Footwear
MM73084637 |
37 |
138.00€
1 paire |
Expédition estimée: 20-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15908941
|
Emma Safety Footwear
MM73084638 |
38 |
138.00€
1 paire |
Expédition estimée: 20-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15918941
|
Emma Safety Footwear
MM73084639 |
39 |
138.00€
1 paire |
Expédition estimée: 20-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15928941
|
Emma Safety Footwear
MM73084640 |
40 |
138.00€
1 paire |
Expédition estimée: 20-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15938941
|
Emma Safety Footwear
MM73084641 |
41 |
138.00€
1 paire |
Expédition estimée: 20-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15948941
|
Emma Safety Footwear
MM73084642 |
42 |
138.00€
1 paire |
Expédition estimée: 20-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15958941
|
Emma Safety Footwear
MM73084643 |
43 |
154.00€
1 paire |
Expédition estimée: 20-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15968941
|
Emma Safety Footwear
MM73084644 |
44 |
138.00€
1 paire |
Expédition estimée: 20-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15978941
|
Emma Safety Footwear
MM73084645 |
45 |
154.00€
1 paire |
Expédition estimée: 20-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15988941
|
Emma Safety Footwear
MM73084646 |
46 |
138.00€
1 paire |
Expédition estimée: 20-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15998941
|
Emma Safety Footwear
MM73084647 |
47 |
138.00€
1 paire |
Expédition estimée: 20-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15908951
|
Emma Safety Footwear
MM73084648 |
48 |
138.00€
1 paire |
Expédition estimée: 20-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle adaptée aux travaux en zones humides
- Construction en cuir pleine fleur
- Semelle extérieure résistante à la chaleur GripForce™ Duo
- Argent purifié Hydro-Tec™ pour des pieds plus secs et plus frais
- Sanitized
Spécification
EN ISO 20345:2011 | |
Noir | |
Argent purifié Hydro-Tec™ | |
Acier |
Lacets | |
Patrick | |
Cuir |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Patrick