Learn More
IBA Lifesciences Vecteur d’E. coli pASK-IBA
Vecteurs d’expression d’E. coli pASK-IBA codant une Strep-tag™II et résistance au chloramphénicol
Marque: IBA Lifesciences 2-1324-000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les vecteurs pASK-IBA sont des vecteurs de clonage classiques conçus pour l’expression d’E. coli périplasmique ou cytoplasmique de protéines recombinantes avec le Strep-tag™II fusionné aux extrémités N-terminale et C-terminale.Ils portent la cassette de résistance au chloramphénicol pour la sélection des cellules d’E. coli transformées, d’origine F1 et ColE1 pour un nombre de copies de plasmides élevé, un site de clonage multiple avec des sites de reconnaissance pour plusieurs enzymes de restriction courantes (p. ex. EcoRI, SmaI, BamHI, SalI, PstI) et le promoteur/opérateur de tétracycline inductible pour l’expression régulée des protéines.Certains portent le signal ompA pour la sécrétion périplasmique de la protéine recombinante. Le vecteur peut être associé à n’importe quelle souche d’E. coli puisque le promoteur tet fonctionne indépendamment du contexte génétique d’E. coli.L’expression de la protéine recombinante est induite par l’ajout d’anhydroptétracycline, un dérivé de la tétracycline qui ne présente pas d’activité antibiotique.Pendant la sécrétion dans l’espace périplasmique, la séquence du signal ompA sera clivée.Spécification
Suspension | |
Tampon TE | |
E. coli | |
Origine F1 et ColE1 | |
Strep-tag™II | |
250 ng/μl |
Tet | |
Chloramphénicol | |
Extrémité N-terminale | |
environ 3 kb | |
Clonage direct | |
pASK-IBA5C |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
IBA Lifesciences Vecteur d’E. coli pASK-IBA > Vecteur : pASK-IBA4C
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu