Learn More
Checkers Park-It™, noir/jaune
Le butoir de stationnement en caoutchouc Park-It™ sert à guider efficacement les voitures dans leur espace de stationnement. Sa hauteur de 10 cm permet d’éviter les dommages potentiels aux pare-chocs et dessous des modèles de voitures bas actuels. Il est plus résistant que les butoirs en béton ou en plastique.
44.00€ - 74.00€
Spécification
Couleur | Noir, Jaune |
---|---|
Matériau | Caoutchouc recyclé |
Largeur (métrique) | 15 cm |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17792308
|
Checkers
GNRS1310YB |
90 cm |
44.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17722318
|
Checkers
GNRS1410YB |
120 cm |
57.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17742318
|
Checkers
GNRS1610YB |
180 cm |
74.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Le butoir de stationnement Park-It™ est en caoutchouc recyclé à 100 % et sert à guider efficacement les voitures dans leur espace de stationnement
- Sa hauteur de 10 cm permet d’éviter les dommages potentiels aux pare-chocs et dessous des modèles de voitures bas actuels
- Contrairement au béton ou au plastique, qui nécessitent des remplacements fréquents, la conception en caoutchouc recyclé du Park-It™ le rend plus sûr et plus durable
- La bande réfléchissante moulée (disponible en jaune ou en blanc) assure la visibilité et la sécurité des piétons
- Le dispositif Park-It™ comprend des trous prémoulés et peut être livré avec des tiges à béton ou des tire-fonds pour l’installation
- Il est léger (16 kg pour un butoir Park-It™ de 18 cm) et flexible ; il s’adapte aux surfaces accidentées des routes
- Les butoirs de stationnement Park-It™ sont disponibles avec des longueurs de 90 cm, 120 cm et 180 cm et sont couverts par une garantie de 3 ans ; 1 an pour la bande (utilisation normale)
Spécification
Noir, Jaune | |
Caoutchouc recyclé | |
15 cm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Checkers Park-It™, noir/jaune