Learn More
Checkers Park-It™, noir/jaune
Le butoir de stationnement en caoutchouc Park-It™ sert à guider efficacement les voitures dans leur espace de stationnement. Sa hauteur de 10 cm permet d’éviter les dommages potentiels aux pare-chocs et dessous des modèles de voitures bas actuels. Il est plus résistant que les butoirs en béton ou en plastique.
Marque:  Checkers GNRS1610YB
Code produit. 17742318
  • 74.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • Le butoir de stationnement Park-It™ est en caoutchouc recyclé à 100 % et sert à guider efficacement les voitures dans leur espace de stationnement
  • Sa hauteur de 10 cm permet d’éviter les dommages potentiels aux pare-chocs et dessous des modèles de voitures bas actuels
  • Contrairement au béton ou au plastique, qui nécessitent des remplacements fréquents, la conception en caoutchouc recyclé du Park-It™ le rend plus sûr et plus durable
  • La bande réfléchissante moulée (disponible en jaune ou en blanc) assure la visibilité et la sécurité des piétons
  • Le dispositif Park-It™ comprend des trous prémoulés et peut être livré avec des tiges à béton ou des tire-fonds pour l’installation
  • Il est léger (16 kg pour un butoir Park-It™ de 18 cm) et flexible ; il s’adapte aux surfaces accidentées des routes
  • Les butoirs de stationnement Park-It™ sont disponibles avec des longueurs de 90 cm, 120 cm et 180 cm et sont couverts par une garantie de 3 ans ; 1 an pour la bande (utilisation normale)
Specifications
Specifications
71 in
15 cm
Caoutchouc recyclé
180 cm
Noir, Jaune
Butoir de stationnement
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Checkers Park-It™, noir/jaune > Butoir de stationnement ; longueur : 180 cm