Learn More
Checkers Park-It™, noir/jaune
Click to view available options
Longueur (métrique):
90 cm
120 cm
180 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le butoir de stationnement Park-It™ est en caoutchouc recyclé à 100 % et sert à guider efficacement les voitures dans leur espace de stationnement
- Sa hauteur de 10 cm permet d’éviter les dommages potentiels aux pare-chocs et dessous des modèles de voitures bas actuels
- Contrairement au béton ou au plastique, qui nécessitent des remplacements fréquents, la conception en caoutchouc recyclé du Park-It™ le rend plus sûr et plus durable
- La bande réfléchissante moulée (disponible en jaune ou en blanc) assure la visibilité et la sécurité des piétons
- Le dispositif Park-It™ comprend des trous prémoulés et peut être livré avec des tiges à béton ou des tire-fonds pour l’installation
- Il est léger (16 kg pour un butoir Park-It™ de 18 cm) et flexible ; il s’adapte aux surfaces accidentées des routes
- Les butoirs de stationnement Park-It™ sont disponibles avec des longueurs de 90 cm, 120 cm et 180 cm et sont couverts par une garantie de 3 ans ; 1 an pour la bande (utilisation normale)
Spécification
Spécification
| Longueur (impériale) | 47 in |
| Longueur (métrique) | 120 cm |
| Largeur (métrique) | 15 cm |
| Couleur | Noir, Jaune |
| Matériau | Caoutchouc recyclé |
| Type | Butoir de stationnement |