Learn More
Memmert™ Four paraffine avec double affichage
Utilisez cette étuve de laboratoire d’application universelle pour la science et la recherche dans la préparation d’échantillons. L’étuve de paraffinage Memmert™ version TwinDISPLAY est en acier inoxydable de haute qualité, hygiénique et facile à nettoyer, et offre un contrôle thermique parfait dans les applications scientifiques et de recherche et les tests industriels de matériaux.
Marque: Memmert™ UN110pa
Description
- Plus de 65 ans de travail de développement permanent et de nombreux retours d’utilisateurs à partir de leur expérience pratique ont été investis dans la conception de chaque étuve de chauffage
- Régulation précise et homogène de la température, indépendamment de la charge et du volume de la chambre
- Plage de températures allant jusqu’à +300°C
- Fonctionnalité accrue avec des accessoires pratiques, testés et approuvés
- Chambre de travail et boîtier construits presque exclusivement à partir d’acier inox haute qualité, résistant à la corrosion et facile à nettoyer
- Une large gamme d’options pour la programmation et la documentation utilisent les interfaces, l’enregistreur de données intégré et le logiciel AtmoCONTROL
- Garantie de trois ans pour tous les appareils, sauf pour les pièces d’usure
- Les valeurs de température de toutes les étuves universelles sont mesurées conformément à la norme DIN 12880 : 2007-05
- Chaque étuve universelle est soumise à un test de sécurité et porte le symbole “CE”
Spécification
CE | |
20 à 80°C | |
UN110PA | |
560 mm | |
480 mm | |
400 mm | |
115/230 V | |
50 / 60 Hz |
108 L | |
Acier inoxydable | |
745 mm | |
864 mm | |
584 mm | |
74 kg | |
2,8/2,2 kW |