Learn More
Fil de palladium, 0,5 mm (0,02 po) de diamètre, Premion™, 99,99+ % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11391518
Fil de palladium, 0,5 mm (0,02 po) de diamètre, Premion™, 99,99+ % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11391518
50 cm
Click to view available options
Quantité:
50 cm
250 cm
1000 cm
Code produit. 11391518
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010961.BW
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-05-3
Formule moléculaire Pd
Poids moléculaire (g/mol) 106.42
Numéro MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clé InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbonAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nom IUPAC palladium
SMILES [Pd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium wire
Note relative au nom 0.5mm (0.02 in.) dia.
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 50 cm
Pourcentage de pureté ≥99.99%
Qualité Premion™
Odeur Odorless
Poids ≈2.36g/m
Forme Câble
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotR18G038 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/10/2022 Catalog Number010961.BW,010961.CB,010961.CD
Numéro de lotR11I001 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/06/2022 Catalog Number010961.BW,010961.CB,010961.CD
Numéro de lotF24Z026 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number010961.BW,010961.CB,010961.CD
Numéro de lotI22N15 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/12/2021 Catalog Number010961.BW,010961.CB,010961.CD
Numéro de lotJ14W003 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number010961.BW,010961.CB,010961.CD
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fil de palladium, 0,5 mm (0,02 po) de diamètre, Premion™, 99,99+ % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >