Learn More
Palladium sur charbon actif, Pd 10 %, non réduit, sec, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10073163
Palladium sur charbon actif, Pd 10 %, non réduit, sec, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10073163
1 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Code produit. 10073163
Marque: Thermo Scientific Acros 195030010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-05-3, 7440-44-0
Formule moléculaire Pd
Poids moléculaire (g/mol) 106.42
Numéro MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clé InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
CID PubChem 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nom IUPAC palladium
SMILES [Pd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium on activated carbon
Couleur Noir
Note relative au nom 10% Pd
Quantité 1 g
Fieser 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Merck Index 15, 7090
Poids de la formule 106.42
Pourcentage de pureté 10% (Pd)
Conditionnement Flacon en verre
Granulométrie Particle size distribution: ≤4 Micron: 10%, ≤21 Micron: 50%, ≤90 Micron: 90%
Forme Poudre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0469326 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number195030500,195030100,195032500,195030010
Numéro de lotA0458756 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2023 Catalog Number195030500,195030100,195032500,195030010
Numéro de lotA0455528 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number195030500,195030100,195032500,195030010
Numéro de lotA0452378 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/04/2023 Catalog Number195030500,195030100,195032500,195030010
Numéro de lotA0449521 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/01/2023 Catalog Number195030500,195030100,195032500,195030010
compliance-icons
Identifiant produit
  • Palladium on activated carbon, unreduced
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Palladium sur charbon actif, Pd 10 %, non réduit, sec, Thermo Scientific Chemicals >