Learn More
Palladium sur charbon actif, Pd 10 %, (50 % humide avec de l’eau pour la sécurité), non réduit, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10398433
1 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-05-3, 7732-18-5, 7440-44-0
Formule moléculaire Pd
Poids moléculaire (g/mol) 106.42
Numéro MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clé InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
CID PubChem 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nom IUPAC palladium
SMILES [Pd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium on activated carbon
Couleur Noir
Formule linéaire Pd
Quantité 1 g
Fieser 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Poids de la formule 106.42
Pourcentage de pureté 10% (Pd)
Conditionnement Flacon en verre
Forme Poudre
Identifiant produit
  • Palladium on activated carbon (50% wet with water for safety)
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Palladium sur charbon actif, Pd 10 %, (50 % humide avec de l’eau pour la sécurité), non réduit, Thermo Scientific Chemicals >