Learn More
Acétate de palladium(II), 99,9 %, (métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 13488598
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Acétate de palladium(II), 99,9 %, (métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13488598
5 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 13488598
Marque: Thermo Scientific Acros 441390050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3375-31-3
Formule moléculaire C4H6O4Pd
Poids moléculaire (g/mol) 224.51
Numéro MDL MFCD00012453
Clé InChI YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Synonyme acétate de palladium ii, diacétate de palladium, acétate de palladium, diacétoxypalladium, bis acétato palladium, bisacétylpalladium, diacétatopalladium, palladium 2+ acétate, palladous acetateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 167845
Nom IUPAC palladium(2+) ; diacétate
SMILES [Pd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acétate de palladium(II)
Point de fusion 205.0°C
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 46.9 to 48.5% (Pd)
Formule linéaire (CH3CO2)2Pd
Merck Index 15,7092
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : insoluble. Autres solubilités : soluble dans l’acétone, le benzène, le dichlorure de méthylène, le chloroforme, l’acétonitrile et le diéthyléther, insoluble dans les alcools
Poids de la formule 224.51
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0465404 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/08/2024 Catalog Number441390010,441390050
Numéro de lotA0442474 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/11/2023 Catalog Number441390010,441390050
Numéro de lotA0392692 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number441390010,441390050
Numéro de lotA0400881 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number441390010,441390050
Numéro de lotA0411043 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number441390010,441390050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Palladium(II) acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acétate de palladium(II), 99,9 %, (métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals >