Learn More
Acétate de palladium(II), 99,9 %, (métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13470817 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 13470817
Marque: Thermo Scientific Acros 441390010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3375-31-3 | C4H6O4Pd | 224.51 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3375-31-3
Formule moléculaire C4H6O4Pd
Poids moléculaire (g/mol) 224.51
Numéro MDL MFCD00012453
Clé InChI YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Synonyme palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetate
CID PubChem 167845
Nom IUPAC palladium(2+) ; diacétate
SMILES [Pd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium(II) Acetate
Point de fusion 205.0°C
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 46.9 to 48.5% (Pd)
Formule linéaire (CH3CO2)2Pd
Merck Index 15,7092
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, methylene dichloride,, chloroform, acetonitrile and diethylether, insoluble in alcohols
Poids de la formule 224.51
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: acetic acid palladium (II) salt