Learn More
Chlorure de palladium(II), 99,9 % (base de métaux), Pd 59,5 % min, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11391658
Chlorure de palladium(II), 99,9 % (base de métaux), Pd 59,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11391658
0.5 g
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
10 g
50 g
Code produit. 11391658
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011034.02
Demander un format en vrac ou personnalisé
Utilisation en tant que précurseur de catalyseur
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-10-1
Formule moléculaire Cl2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 177.32
Numéro MDL MFCD00003558
Clé InChI PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
CID PubChem 24290
ChEBI CHEBI:53434
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium(II) chloride
Point de fusion 675°C (decomposition)
Couleur Rouge à marron
Forme physique Poudre
Quantité 0.5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (metals basis)
Synonyme palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
Informations sur la solubilité Soluble in dilute mineral acids,aqueous metal halides.Soluble in cold water,organic solvents and hydrochloric acid.
Nom IUPAC dichloropalladium
Poids de la formule 177.31
Odeur Odorless
Aspect Red-brown powder
Densité 4 g/cm3 at 20°C
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP01K043 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/03/2024 Catalog Number011034.02,011034.09,011034.18,011034.04
Numéro de lotN05K050 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/02/2024 Catalog Number011034.02,011034.09,011034.18,011034.04
Numéro de lotA0417282 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/07/2023 Catalog Number011034.02,011034,011034.09,011034.18,011034.04
Numéro de lotY28E056 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/07/2023 Catalog Number011034.02,011034,011034.09,011034.18,011034.04
Numéro de lot10226360 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/05/2023 Catalog Number011034.02,011034.09,011034.18,011034.04
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Palladium(II) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Palladium(II) chloride
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure de palladium(II), 99,9 % (base de métaux), Pd 59,5 % min, Thermo Scientific Chemicals >