Learn More
Hydroxyde de palladium sur charbon, poudre, non réduit, 20 % Pd, humidité 50 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10743201
Hydroxyde de palladium sur charbon, poudre, non réduit, 20 % Pd, humidité 50 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10743201
10 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10743201
Marque: Thermo Scientific Acros 199620100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12135-22-7
Formule moléculaire H2O2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 140.43
Numéro MDL MFCD00064599
Clé InChI NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbonAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 9942167
SMILES [OH-].[OH-].[Pd++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium hydroxide on carbon
Note relative au nom 20% Pd, moisture ca 60%
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Formule linéaire Pd(OH)2
Fieser 16,269
Merck Index 15, 7166
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Nom IUPAC dihydroxyde de palladium(2+)
Poids de la formule 140.43
Pourcentage de pureté 19 to 21% (Pd, on dry basis)
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0433404 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/08/2024 Catalog Number199620100,199620500
Numéro de lotA0422303 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/09/2023 Catalog Number199620100,199620500
Numéro de lotA0400413 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number199620100,199620500
Numéro de lotA0403763 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number199620100,199620500
Numéro de lotA0393076 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number199620100,199620500
compliance-icons
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Hydroxyde de palladium sur charbon, poudre, non réduit, 20 % Pd, humidité 50 %, Thermo Scientific Chemicals >