Learn More
Hydroxyde de palladium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11348298
Hydroxyde de palladium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11348298
1 g
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Code produit. 11348298
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 039496.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12135-22-7
Formule moléculaire H2O2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 140.43
Numéro MDL MFCD00064599
Clé InChI NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbonAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 9942167
SMILES [OH-].[OH-].[Pd++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium hydroxide
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC dihydroxyde de palladium(2+)
Poids de la formule 140.42
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot62500046 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number039496.06,039496.01,039496.03
Numéro de lotT20K004 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/08/2024 Catalog Number039496.06,039496.01,039496.03
Numéro de lotS24K039 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/07/2024 Catalog Number039496.06,039496.01,039496.03
Numéro de lotZ03F032 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2023 Catalog Number039496.06,039496.01,039496.03
Numéro de lotL07Q025 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number039496.06,039496.01,039496.03
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hydroxyde de palladium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >