Learn More
Palladium sur carbonate de calcium, empoisonné avec 3,5 % de plomb, 5 % de Pd, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10216730
Palladium sur carbonate de calcium, empoisonné avec 3,5 % de plomb, 5 % de Pd, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10216730
10 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10216730
Marque: Thermo Scientific Acros 195070100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-05-3, 1314-08-5, 7439-92-1, 598-63-0, 1317-36-8, 471-34-1
Formule moléculaire Pd
Poids moléculaire (g/mol) 106.42
Numéro MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clé InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbonAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nom IUPAC palladium
SMILES [Pd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium on calcium carbonate
Couleur Noir-gris à gris
Numéro UN 3077
Quantité 10 g
Fieser 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Merck Index 15, 7090
Poids de la formule 106.42
Pourcentage de pureté 5% (Pd)
Conditionnement Flacon en verre
Forme Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466603 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/10/2024 Catalog Number195070500,195070100
Numéro de lotA0421307 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2023 Catalog Number195070500,195070100
Numéro de lotA0408166 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number195070500,195070100
Numéro de lotA0417263 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number195070500,195070100
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Palladium on calcium carbonate, poisoned with 3.5% lead
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Palladium sur carbonate de calcium, empoisonné avec 3,5 % de plomb, 5 % de Pd, Thermo Scientific Chemicals >