Learn More
Palladium, 5 % sur pâte de carbone activée, 5R39, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11478460
Palladium, 5 % sur pâte de carbone activée, 5R39, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11478460
100 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11478460
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044337.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Débenzylation, clivage C-N et C-O, hydrogénation d’alcène
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-05-3
Formule moléculaire Pd
Poids moléculaire (g/mol) 106.42
Numéro MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clé InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbonAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nom IUPAC palladium
SMILES [Pd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium
Note relative au nom 5% on activated carbon paste, 5R39
Couleur Noir
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Odeur Odorless
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM12J007 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/01/2023 Catalog Number044328.22,044337.22,044328.06,044328.14,044337.14
Numéro de lotW22I007 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/10/2022 Catalog Number044337.22,044338.22,044337.06,044338.06,044337.14
Numéro de lotQ21I014 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/05/2022 Catalog Number044328.22,044337.22,044328.06,044328.14,044337.14
Numéro de lotR06I007 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/05/2022 Catalog Number044337.22,044338.22,044337.06,044338.06,044337.14
Numéro de lotP31I013 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number044328.22,044337.22,044328.06,044328.14,044337.14
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Palladium, 5 % sur pâte de carbone activée, 5R39, Thermo Scientific Chemicals >