Learn More
Thermo Scientific™ μAccessoires ESI-MS PAC™
Utilisez les accessoires ESI-MS μPAC™ pour une connexion rapide, reproductible et à faible dispersion des colonnes HPLC μPAC aux sources d’ions Nanospray Flex™ et EASY-Spray™.
Marke: Thermo Scientific™ EMI-FLEXIONB
1679.34 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Beschreibung
Utilisez les accessoires ESI-MS Thermo Scientific™ μPAC™ pour faciliter les connexions reproductibles et à faible dispersion entre les colonnes HPLC μPAC et les sources d’ions des spectromètres de masse à faible débit.
L’interface ESI-MS de connexion μPAC Flex iON est compatible avec les émetteurs d’électrospray de 360 μm de dia. ext. et les sources d’ions Thermo Scientific™ Nanospray Flex™ via des raccords monoblocs à serrage manuel.
L’émetteur μPAC EASY-Spray est équipé d’un raccord de passage de 50 μm en acier inoxydable. Réalisez des séparations haute résolution dans des applications à faible débit en utilisant cet émetteur pour connecter une colonne HPLC μPAC et une ligne de transfert avec une source Thermo Scientific™ EASY-Spray™.
L’interface ESI-MS du μPAC Flex iON Connect se compose de deux unités distinctes :
- Une station d’accueil qui peut être glissée sur la tige métallique de la source d’ions Nanospray Flex et est raccordée à un câble de mise à la terre et à un câble haute tension
- Une unité de pulvérisation compatible avec les raccords de sortie des colonnes μPAC d’un côté et compatible avec tout émetteur de 360 μm de diamètre extérieur de l’autre côté.
L’émetteur μPAC EASY-Spray est conçu pour se raccorder facilement à une source MS EASY-Spray. Il contient un émetteur EASY-Spray pré-assemblé avec une ligne de transfert et un raccord de mise à la terre.
Spezifikation
μInterface ESI-MS de connexion PAC™ Flex iON | |
Source d’ions Nanospray Flex™ |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.