Learn More
Fisherbrand™ Fiole jaugée classe A en verre borosilicaté ambré avec bouchon
La fiole jaugée en verre borosilicaté ambré comprend un bouchon en polyéthylène interchangeable.
77.35€ - 110.00€
Spécification
Couleur | Ambré |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Graduated | Oui |
Classe | A |
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Capacité (métrique) | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Capacité (métrique) | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11359443
|
Fisherbrand™
|
24/29 | 1000 ml | ±0.4 ml |
103.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11379433
|
Fisherbrand™
|
10/19 | 10 ml | ±0.04 ml |
93.75€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11329443
|
Fisherbrand™
|
14/23 | 200 ml | ±0.15 ml |
110.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11339443
|
Fisherbrand™
|
14/23 | 250 ml | ±0.15 ml |
77.65€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11389433
|
Fisherbrand™
|
10/19 | 20 ml | ±0.04 ml |
97.52€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11399433
|
Fisherbrand™
|
10/19 | 25 ml | ±0.04 ml |
94.75€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11349443
|
Fisherbrand™
|
19/24 | 500 ml | ±0.25 ml |
77.35€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11309443
|
Fisherbrand™
|
12/21 | 50 ml | ±0.06 ml |
99.60€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11319443
|
Fisherbrand™
|
12/21 | 100 ml | ±0,01 mL |
108.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
La fiole jaugée en verre borosilicaté ambré inclut un bouchon en PE interchangeable.
- Graduées à un seul trait, avec bouchon en PE interchangeable.
- Chaque flacon inclut les détails suivants : la confirmation de conformité aux normes internationales ainsi qu’un code de renouvellement de commande individuel.
- Le “certificat de conformité de lot” Fisherbrand peut être téléchargé dans l’onglet “Documentation”
Spécification
Ambré | |
Verre borosilicaté | |
Oui | |
A |