Learn More
Fisherbrand™ Fiole jaugée classe A en verre borosilicaté ambré avec bouchon
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
10/19
12/21
14/23
19/24
24/29
Tolérance:
±0,01 mL
±0.04 ml
±0.06 ml
±0.25 ml
±0.4 ml
± 0,15 ml
Conditionnement:
2 pièces
5 pièces
Description
Le flacon volumétrique en verre borosilicaté ambré inclut un bouchon en PE interchangeable.
Graduées à un seul trait, avec bouchon en PE interchangeable. Chaque flacon inclut les détails suivants : la confirmation de conformité aux normes internationales ainsi qu’un code de renouvellement de commande individuel. Le “certificat de conformité de lot” Fisherbrand peut être téléchargé dans l’onglet “Documentation”
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 1042, DIN 12664 |
| Matériau du bouchon | PE |
| Couleur | Ambré |
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 260 mm |
| Tolérance | ±0.25 ml |
| Graduated | Oui |
| Classe | A |
| Taille du bouchon | 19/24 |