Learn More
Fisherbrand™ Fiole jaugée classe A en verre borosilicaté ambré avec bouchon
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
10/19
12/21
14/23
19/24
24/29
Tolérance:
±0,01 mL
±0.04 ml
±0.06 ml
±0.25 ml
±0.4 ml
± 0,15 ml
missing translation for 'unitSize'
2 pièces
5 pièces
Beschreibung
Le flacon volumétrique en verre borosilicaté ambré inclut un bouchon en PE interchangeable.
- Graduées à un seul trait, avec bouchon en PE interchangeable.
- Chaque flacon inclut les détails suivants : la confirmation de conformité aux normes internationales ainsi qu’un code de renouvellement de commande individuel.
- Le “certificat de conformité de lot” Fisherbrand peut être téléchargé dans l’onglet “Documentation”
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Conformité | DIN 12691 |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Couleur | Ambré |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 139 mm |
| Nbre par carton | 1/boîte |
| Tolérance | ±0.06 ml |
| Graduated | Oui |
| Classe | A |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur