Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5430/5430 R
Uniques en leur genre, les Centrifuge 5430 et 5430 R allient le faible encombrement des microcentrifugeuses à une grande polyvalence. Extrêmement compactes, elles peuvent recevoir des rotors pour microplaques et des tubes coniques de 15/50 mL ainsi que des tubes Eppendorf et des barrettes PCR.
3820.00€ - 8150.00€
Spécification
Affichage | grand écran LCD bien éclairé |
---|---|
Fonctions de sécurité | Verrouillage de couvercle, chambre de sécurité blindée en acier, hublot pour validation de la vitesse, déblocage d',urgence du couvercle, reconnaissance automatique du rotor, couvercles de rotor certifiés anti-aérosols, compteur de cycle de vie du rotor, reconnaissance automatique de déséquilibre |
Minuteur | De 30 s à 99:59 h, en fonctionnement continu |
Certifications/Conformité | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers |
Fréquence | 50/60 Hz |
Code produit | Marque | Modèle | Réfrigéré | Comprend | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Réfrigéré | Comprend | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10326924
|
Eppendorf™
5427000410 |
Centrifuge 5430 (EU-IVD), boutons rotatifs | non | avec rotor FA-45-30-11, couvercle de rotor inclus | 230V/50–60Hz (EU) |
4520.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10091594
|
Eppendorf™
5427000615 |
Centrifugeuse 5430, boutons rotatifs | Non | Sans rotor | 230 V, 50 à 60 Hz (UE) |
4010.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10329443
|
Eppendorf™
5428000619 |
Centrifugeuse 5430 R, boutons rotatifs | Oui | Sans rotor | 230 V/50 à 60 Hz (UE) |
8150.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15825073
|
Eppendorf™
5428000010 |
Centrifugeuse 5430 R, clavier | Oui | Avec rotor FA-45-30-11 avec couvercle du rotor | 230 V, 50 à 60 Hz (UE) |
8055.00€
1 kit |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15845073
|
Eppendorf™
5428000205 |
Centrifugeuse 5430 R, clavier | Oui | Sans rotor | 230 V, 50 à 60 Hz (UE) |
7765.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15865073
|
Eppendorf™
5428000410 |
Centrifugeuse 5430 R, boutons rotatifs | Oui | Avec rotor FA-45-30-11 avec couvercle du rotor | 230 V, 50 à 60 Hz (UE) |
8055.00€
1 kit |
Expédition estimée: 30-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15885073
|
Eppendorf™
5428000610 |
Centrifugeuse 5430 R, boutons rotatifs | Oui | Sans rotor | 230 V, 50 à 60 Hz (UE) |
7765.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15865063
|
Eppendorf™
5427000210 |
Centrifugeuse 5430, clavier | Non | Avec rotor FA-45-30-11 avec couvercle du rotor | 230 V, 50 à 60 Hz (UE) |
4305.00€
1 kit |
Expédition estimée: 30-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15845063
|
Eppendorf™
5427000015 |
Centrifugeuse 5430, clavier | Non | Sans rotor | 230 V, 50 à 60 Hz (UE) |
3820.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
16692832
|
Eppendorf™
5427000178 |
Centrifugeuse 5430, boutons rotatifs | Non | Avec rotor A-2-MTP | 230 V, 50 à 60 Hz (UE) |
5015.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15885063
|
Eppendorf™
5427000415 |
Centrifugeuse 5430, boutons rotatifs | Non | Avec rotor FA-45-30-11 avec couvercle du rotor | 230 V, 50 à 60 Hz (UE) |
4305.00€
1 kit |
Expédition estimée: 30-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15805073
|
Eppendorf™
5427000610 |
Centrifugeuse 5430, boutons rotatifs | Non | Sans rotor | 230 V, 50 à 60 Hz (UE) |
3820.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
Capacité max. du rotor : 48 × 1,5/2,0 mL, 6 × 50 mL, 2 × MTPVitesse max. : 30 130 × g (17 500 tr/min)Polyvalence extraordinaire, avec ses 12 rotors différents Fermeture en douceur du couvercle d'un seul doigt pour un fonctionnement ergonomiqueMenu de commande multilingue (anglais, allemand, français, espagnol) avec grand écran rétroéclairé5 touches programme d'accès rapide aux programmes de routineEnregistre jusqu'à 50 programmes définis par l'utilisateurIdentification automatique du rotor et détection de balourd pour une sécurité opérationnelle maximiséeLe système Eppendorf QuickLockEppendorf QuickLock™ – vous permet un verrouillage et un déverrouillage rapide du couvercle de rotorSpécification
grand écran LCD bien éclairé | |
De 30 s à 99:59 h, en fonctionnement continu | |
50/60 Hz |
Verrouillage de couvercle, chambre de sécurité blindée en acier, hublot pour validation de la vitesse, déblocage d',urgence du couvercle, reconnaissance automatique du rotor, couvercles de rotor certifiés anti-aérosols, compteur de cycle de vie du rotor, reconnaissance automatique de déséquilibre | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers | |
230 V |