Learn More
Eppendorf™ Centrifugeuse 5430/5430 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 15825073 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50 à 60 Hz (UE)
230 V/50 à 60 Hz (UE)
Comprend:
Avec rotor A-2-MTP
Avec rotor FA-45-30-11 avec couvercle du rotor
Sans rotor
Type de contrôleur:
Bouton rotatif
Clavier
Pavé numérique
Modèle:
Centrifugeuse 5430, boutons rotatifs
Centrifugeuse 5430, clavier
Centrifugeuse 5430 R, boutons rotatifs
Centrifugeuse 5430 R, clavier
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15825073
Marque: Eppendorf™ 5428000010
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les centrifugeuses Eppendorf 5430 et 5430 R, uniques et à usages multiples, associent le faible encombrement d’une microcentrifugeuse à la polyvalence d’une centrifugeuse polyvalente. Extrêmement compactes, elles peuvent accueillir des rotors pour microplaques et des tubes coniques de 15/50 ml, ainsi que des tubes Eppendorf et des barrettes PCR.
  • Capacité max. du rotor : 48 × 1,5/2,0 ml, 6 × 50 ml, 2 × MTP
  • Vitesse maximale : 30 130 x g (17 500 tr/min)
  • Polyvalence exceptionnelle avec 12 rotors différents
  • Fermeture du couvercle par effleurement d’un seul doigt pour un fonctionnement ergonomique
  • Panneau de commande à menus multilingues (anglais, allemand, français, espagnol) avec grand affichage rétroéclairé
  • 5 touches de programmation facilitant l’accès aux programmes de routine
  • Sauvegarde jusqu’à 50 programmes définis par l’utilisateur
  • Reconnaissance automatique du rotor et détection de balourds pour une sécurité opérationnelle maximale
  • Système Eppendorf QuickLock™ pour ouvrir et fermer rapidement le couvercle du rotor
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Capacité 30 x 2 ml
    Vitesse max. 17 500 tr/min
    FCR max. 30 130 x g
    Réfrigéré Oui
    Affichage Grand écran LCD lumineux
    Hauteur (impériale) extérieure 11,7 in
    Hauteur (métrique) extérieure 29 cm
    Niveau sonore <54 dB(A) avec rotor F-45-30-11
    Fonctions de sécurité Verrouillage du couvercle, chambre de sécurité blindée en acier, port de visualisation pour la validation de la vitesse, déverrouillage d’urgence du couvercle, reconnaissance automatique du rotor, couvercles de rotor étanches aux aérosols certifiés, reconnaissance automatique des balourds
    Minuteur 30 s à 99:59 h, avec fonction de marche continue
    Largeur (impériale) extérieure 15 in
    Largeur (métrique) extérieure 38 cm
    Puissance 1,050 W
    Certifications/Conformité UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références
    Comprend Avec rotor FA-45-30-11 avec couvercle du rotor
    Dimensions (L x l x H) extérieures 380 x 640 x 290 mm
    Alimentation électrique 230 V, 50 à 60 Hz (UE)
    Type de contrôleur Pavé numérique
    Rotor inclus Oui
    Étalons EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, CEI 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, 2 EN 50581 (voir le manuel pour plus de détails)
    Plage de températures -11°C à +40°C
    Fréquence 50/60 Hz
    Tension 230 V
    Modèle Centrifugeuse 5430 R, clavier
    Afficher plus Afficher moins
    La centrifugeuse 5430/5430 R est une centrifugeuse non automatique pour la séparation des mélanges de substances liquides du corps humain. Elle est spécifiquement conçue pour être utilisée comme accessoire avec un dispositif de diagnostic in vitro et pour permettre son utilisation conformément à son usage prévu. Ce produit est conforme aux exigences de la réglementation européenne en matière de diagnostic in vitro (IVDR) 2017/746. Les centrifugeuses Eppendorf sont exclusivement destinées à une utilisation en intérieur par des spécialistes formés.