Learn More
Eppendorf™ Centrifugeuse 5430/5430 R
Tous les produits Eppendorf Produits
Description
Spécification
Spécification
| Vitesse max. | 17 500 tr/min |
| FCR max. | 30 130 x g |
| Réfrigéré | Oui |
| Affichage | Grand écran LCD lumineux |
| Hauteur (impériale) extérieure | 11,7 in |
| Hauteur (métrique) extérieure | 29 cm |
| Niveau sonore | <54 dB(A) avec rotor F-45-30-11 |
| Fonctions de sécurité | Verrouillage du couvercle, chambre de sécurité blindée en acier, port de visualisation pour la validation de la vitesse, déverrouillage d’urgence du couvercle, reconnaissance automatique du rotor, couvercles de rotor étanches aux aérosols certifiés, reconnaissance automatique des balourds |
| Minuteur | 30 s à 99:59 h, avec fonction de marche continue |
| Largeur (impériale) extérieure | 15 in |
| Afficher plus |
La centrifugeuse 5430/5430 R est une centrifugeuse non automatique pour la séparation des mélanges de substances liquides du corps humain. Elle est spécifiquement conçue pour être utilisée comme accessoire avec un dispositif de diagnostic in vitro et pour permettre son utilisation conformément à son usage prévu. Ce produit est conforme aux exigences de la réglementation européenne en matière de diagnostic in vitro (IVDR) 2017/746. Les centrifugeuses Eppendorf sont exclusivement destinées à une utilisation en intérieur par des spécialistes formés.