Learn More
Sartorius™ Balance de précision Entris™ II Essential
La gamme de balances Entris™ II Essential offre des résultats très précis grâce à la technologie des nacelles de pesée monolithique, le temps de stabilisation le plus rapide de sa classe grâce à des capteurs de pesée de pointe et une résistance chimique élevée.
1050.00€ - 2120.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Certificat CSA numéro 80000336/CE |
---|---|
Type de connexion | USB C à 9 broches |
Type d’affichage | LED ; Intuitif, résistant à l'usure avec technologie tactile |
Comprend | Support de bac, protection de traction de châssis, bloc d’alimentation avec adaptateurs secteur spécifiques au pays, instructions d’utilisation, amortisseur |
Matériau | PBT, verre, acier inoxydable |
Code produit | Marque | Capacité | Précision affichage | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Précision affichage | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16344698
|
Sartorius™
BCE223-1S |
220 g | 1 mg | Pas d'étalonnage interne |
1170.00€
1 unité |
Expédition estimée: 01-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16374698
|
Sartorius™
BCE223I-1S |
220 g | 1 mg | Calibration interne |
1410.00€
1 unité |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16364708
|
Sartorius™
BCE323-1S |
320 g | 1 mg | Pas d'étalonnage interne |
1290.00€
1 unité |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16394708
|
Sartorius™
BCE323I-1S |
320 g | 1 mg | Calibration interne |
1540.00€
1 unité |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16344718
|
Sartorius™
BCE423-1S |
420 g | 1 mg | Pas d'étalonnage interne |
1420.00€
1 unité |
Expédition estimée: 26-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16374718
|
Sartorius™
BCE423I-1S |
420 g | 1 mg | Calibration interne |
1650.00€
1 unité |
Expédition estimée: 01-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16324748
|
Sartorius™
BCE653-1S |
600 g | 1 mg | Pas d'étalonnage interne |
1910.00€
1 unité |
Expédition estimée: 31-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16354748
|
Sartorius™
BCE653I-1S |
600 g | 1 mg | Calibration interne |
2120.00€
1 unité |
Expédition estimée: 01-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16344738
|
Sartorius™
BCE623-1S |
620 g | 1 mg | Pas d'étalonnage interne |
1670.00€
1 unité |
Expédition estimée: 02-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16374738
|
Sartorius™
BCE623I-1S |
620 g | 1 mg | Calibration interne |
1880.00€
1 unité |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16304738
|
Sartorius™
BCE622-1S |
620 g | 10 mg | Pas d'étalonnage interne |
1050.00€
1 unité |
Expédition estimée: 02-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16334738
|
Sartorius™
BCE622I-1S |
620 g | 10 mg | Calibration interne |
1270.00€
1 unité |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16344758
|
Sartorius™
BCE822-1S |
820 g | 10 mg | Pas d'étalonnage interne |
1170.00€
1 unité |
Expédition estimée: 02-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16374758
|
Sartorius™
BCE822I-1S |
820 g | 10 mg | Calibration interne |
1410.00€
1 unité |
Expédition estimée: 08-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16384678
|
Sartorius™
BCE1202-1S |
1200 g | 10 mg | Pas d'étalonnage interne |
1290.00€
1 unité |
Expédition estimée: 04-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16314688
|
Sartorius™
BCE1202I-1S |
1200 g | 10 mg | Calibration interne |
1540.00€
1 unité |
Expédition estimée: 06-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16304698
|
Sartorius™
BCE2202-1S |
2200 g | 10 mg | Pas d'étalonnage interne |
1420.00€
1 unité |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16334698
|
Sartorius™
BCE2202I-1S |
2200 g | 10 mg | Calibration interne |
1650.00€
1 unité |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16364688
|
Sartorius™
BCE2201-1S |
2200 g | 100 mg | Pas d'étalonnage interne |
1170.00€
1 unité |
Expédition estimée: 06-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16394688
|
Sartorius™
BCE2201I-1S |
2200 g | 100 mg | Calibration interne |
1410.00€
1 unité |
Expédition estimée: 01-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16324708
|
Sartorius™
BCE3202-1S |
3200 g | 10 mg | Pas d'étalonnage interne |
1550.00€
1 unité |
Expédition estimée: 08-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16354708
|
Sartorius™
BCE3202I-1S |
3200 g | 10 mg | Calibration interne |
1770.00€
1 unité |
Expédition estimée: 26-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16304718
|
Sartorius™
BCE4202-1S |
4200 g | 10 mg | Pas d'étalonnage interne |
1723.44€
1 unité |
Expédition estimée: 06-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16334718
|
Sartorius™
BCE4202I-1S |
4200 g | 10 mg | Calibration interne |
1880.00€
1 unité |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16384718
|
Sartorius™
BCE5201-1S |
5200 g | 100 mg | Pas d'étalonnage interne |
1290.00€
1 unité |
Expédition estimée: 01-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16314728
|
Sartorius™
BCE5201I-1S |
5200 g | 100 mg | Calibration interne |
1540.00€
1 unité |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16364728
|
Sartorius™
BCE6202-1S |
6200 g | 10 mg | Pas d'étalonnage interne |
1910.00€
1 unité |
Expédition estimée: 29-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16394728
|
Sartorius™
BCE6202I-1S |
6200 g | 10 mg | Calibration interne |
2120.00€
1 unité |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16324728
|
Sartorius™
BCE6200-1S |
6200 g | 1000 mg | Pas d'étalonnage interne |
1170.00€
1 unité |
Expédition estimée: 30-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16354728
|
Sartorius™
BCE6200I-1S |
6200 g | 1000 mg | Calibration interne |
1410.00€
1 unité |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16304758
|
Sartorius™
BCE8201-1S |
8200 g | 100 mg | Pas d'étalonnage interne |
1420.00€
1 unité |
Expédition estimée: 07-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16334758
|
Sartorius™
BCE8201I-1S |
8200 g | 100 mg | Calibration interne |
1650.00€
1 unité |
Expédition estimée: 31-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16364748
|
Sartorius™
BCE8200-1S |
8200 g | 1000 mg | Pas d'étalonnage interne |
1290.00€
1 unité |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16394748
|
Sartorius™
BCE8200I-1S |
8200 g | 1000 mg | Calibration interne |
1540.00€
1 unité |
Expédition estimée: 10-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Entris™ II Essential line of balances offers highly accurate results via monolithic weigh cell technology, fastest stabilization time in its class using state-of -the-art weighing sensors and high chemical resistance.
- Normes de haute qualité conçues en Allemagne
- Excellente répétabilité avec plateau de pesée rectangulaire
- Protection anti-surcharge
- La conception robuste permet de peser jusqu’à une quantité préétablie
- Grande résistance chimique
- En polybutylène téréphtalate résistant (PBT), acier inoxydable et verre
- Empêche tout risque de contamination croisée
- Nettoyage par essuyage
- Pièces faciles à retirer
- Pare-vent efficace
- Minimise les erreurs de pesée provoquées par les échantillons chargés électrostatiquement grâce à l’utilisation de pièces en verre recouvertes d’un revêtement spécial et l'isoCAL (étalonnage et ajustement internes) pour garantir des résultats de pesée précis et fiables
- Garantit un fonctionnement conforme (SOP) avec auto-notification si l’étalonnage est en dehors de la plage normale
- Associe une technologie tactile et des LED intuitifs et résistants à l’usure
- Simplicité du prêt-à-l’emploi
- Sortie de données pour les applications de pesée dynamique
- S’adapte facilement à vos conditions ambiantes
- 12 applications intégrées
- Impression conforme aux BPL / BPF
- Méthodes de connexion modernes
- Protection par mot de passe pour un fonctionnement sécurisé
Spécification
Certificat CSA numéro 80000336/CE | |
LED ; Intuitif, résistant à l'usure avec technologie tactile | |
PBT, verre, acier inoxydable | |
219 mm |
USB C à 9 broches | |
Support de bac, protection de traction de châssis, bloc d’alimentation avec adaptateurs secteur spécifiques au pays, instructions d’utilisation, amortisseur | |
Balances électroniques à chargement par le haut | |
100 à 240 VAC (±10%) |