Learn More
Sartorius™ Balance de précision Entris™ II Essential
La gamme de balances Entris™ II Essential offre des résultats très précis grâce à la technologie des nacelles de pesée monolithique, le temps de stabilisation le plus rapide de sa classe grâce à des capteurs de pesée de pointe et une résistance chimique élevée.
Marque: Sartorius™ BCE4202-1S
1662.48 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24377" pour bénéficier de cette offre.
Description
La gamme de balances Entris™ II Essential offre des résultats très précis grâce à la technologie des nacelles de pesée monolithique, le temps de stabilisation le plus rapide de sa classe grâce à des capteurs de pesée de pointe et une résistance chimique élevée.
- Normes de haute qualité conçues en Allemagne
- Excellente répétabilité avec plateau de pesée rectangulaire
- Protection anti-surcharge
- La conception robuste permet de peser jusqu’à une quantité préétablie
- Grande résistance chimique
- En polybutylène téréphtalate résistant (PBT), acier inoxydable et verre
- Empêche tout risque de contamination croisée
- Nettoyage par essuyage
- Pièces faciles à retirer
- Pare-vent efficace
- Minimise les erreurs de pesage causées par les échantillons chargés électrostatiquement en utilisant des pièces de verre à revêtement spécial
- Garantit un fonctionnement conforme (SOP) avec auto-notification si l’étalonnage est en dehors de la plage normale
- Associe une technologie tactile et des LED intuitifs et résistants à l’usure
- Simplicité du prêt-à-l’emploi
- Sortie de données pour les applications de pesée dynamique
- S’adapte facilement à vos conditions ambiantes
- 12 applications intégrées
- Impression conforme aux BPL / BPF
- Méthodes de connexion modernes
- Protection par mot de passe pour un fonctionnement sécurisé
Spécification
Certificat CSA numéro 80000336/CE | |
4200 g | |
10 mg | |
PBT, verre, acier inoxydable | |
10 mg | |
Pas d'étalonnage interne | |
219 mm | |
7 kg | |
Class II |
USB C à 9 broches | |
LED ; Intuitif, résistant à l'usure avec technologie tactile | |
Support de bac, protection de traction de châssis, bloc d’alimentation avec adaptateurs secteur spécifiques au pays, instructions d’utilisation, amortisseur | |
Balances électroniques à chargement par le haut | |
0,9 sec | |
317 mm | |
94 mm | |
100 à 240 VAC (±10%) |