Learn More
Sartorius™ Balance de précision Entris™ II Essential
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
220 g
320 g
420 g
600 g
620 g
820 g
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
5200 g
6200 g
8200 g
Précision affichage:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Conditionnement:
1 unité
Étalonnage:
Interne
Description
La gamme de balances Entris™ II Essential offre des résultats très précis grâce à la technologie des nacelles de pesée monolithique, le temps de stabilisation le plus rapide de sa classe grâce à des capteurs de pesée de pointe et une résistance chimique élevée.
- Normes de haute qualité conçues en Allemagne
- Excellente répétabilité avec plateau de pesée rectangulaire
- Protection anti-surcharge
- La conception robuste permet de peser jusqu’à une quantité préétablie
- Grande résistance chimique
- En polybutylène téréphtalate résistant (PBT), acier inoxydable et verre
- Empêche tout risque de contamination croisée
- Nettoyage par essuyage
- Pièces faciles à retirer
- Pare-vent efficace
- Minimise les erreurs de pesage causées par les échantillons chargés électrostatiquement en utilisant des pièces de verre à revêtement spécial
- Garantit un fonctionnement conforme (SOP) avec auto-notification si l’étalonnage est en dehors de la plage normale
- Associe une technologie tactile et des LED intuitifs et résistants à l’usure
- Simplicité du prêt-à-l’emploi
- Sortie de données pour les applications de pesée dynamique
- S’adapte facilement à vos conditions ambiantes
- 12 applications intégrées
- Impression conforme aux BPL / BPF
- Méthodes de connexion modernes
- Protection par mot de passe pour un fonctionnement sécurisé
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certificat CSA numéro 80000336/CE |
| Type de connexion | USB C à 9 broches |
| Capacité | 2200 g |
| Type d’affichage | LED ; Intuitif, résistant à l'usure avec technologie tactile |
| Précision affichage | 10 mg |
| Comprend | Support de bac, protection de traction de châssis, bloc d’alimentation avec adaptateurs secteur spécifiques au pays, instructions d’utilisation, amortisseur |
| Matériau | PBT, verre, acier inoxydable |
| Modèle | Balances électroniques à chargement par le haut |
| Reproductibilité | 10 mg |
| Temps de stabilisation | 0,9 sec |
| Afficher plus |