Learn More
Thermo Scientific™ Pré-colonnes Hypersil GOLD™ Javelin™
Offrent une protection pratique et simple d’emploi pour les colonnes analytiques HPLC
327.12€ - 548.72€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11588680
|
Thermo Scientific™
25005-012106 |
2.1 mm | 10 mm | 5 μm |
495.51€
4 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11583121
|
Thermo Scientific™
25003-012106 |
2,1mm | 10 mm | 3 μm |
548.72€
4 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11598680
|
Thermo Scientific™
25005-014006 |
4 mm | 10 mm | 5 μm |
495.51€
4 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11593121
|
Thermo Scientific™
25003-014006 |
4 mm | 10 mm | 3 μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Raccord direct à serrage manuel pour un confort d’utilisation et une efficacité maximum
- Conception brevetée ne nécessitant pas de support, pour un remplacement rapide et facile
- Les colonnes HPLC Hypersil GOLD offrent une excellente forme de pic pour tous les types d’analytes
- Réduction significative des trainées de pics tout en conservant une sélectivité C18
- Excellentes résolution, efficacité et sensibilité
- Confiance totale en la précision et la qualité des données analytiques
Informations sur la commande
Des cartouches de garde Javelin sont disponibles dans d’autres phases Thermo Scientific. Pour plus d’informations, contactez votre Service Clients.
Spécification
10 mm | |
C18 |