Learn More
Thermo Scientific™ Pré-colonnes Hypersil GOLD™ Javelin™
Offrent une protection pratique et simple d’emploi pour les colonnes analytiques HPLC
Marque: Thermo Scientific™ 25003-014006
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency
- Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
- Hypersil GOLD HPLC columns provide excellent peak shape for all analyte types
- Significant reduction in peak tailing while retaining C18 selectivity
- Excellent resolution, efficiency and sensitvity
- Confidence in the accuracy and quality of analytical data
Informations sur la commande
Des cartouches de garde Javelin sont disponibles dans d’autres phases Thermo Scientific. Pour plus d’informations, contactez votre Service Clients.
Spécification
3 μm | |
10 mm | |
4 mm | |
C18 |