Learn More
Thermo Scientific™ Pré-colonnes Hypersil GOLD™ Javelin™
Offrent une protection pratique et simple d’emploi pour les colonnes analytiques HPLC
Marque: Thermo Scientific™ 25003-012106
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Raccord direct à serrage manuel pour un confort d’utilisation et une efficacité maximum
- Conception brevetée ne nécessitant pas de support, pour un remplacement rapide et facile
- Les colonnes HPLC Hypersil GOLD offrent une excellente forme de pic pour tous les types d’analytes
- Réduction significative des trainées de pics tout en conservant une sélectivité C18
- Excellentes résolution, efficacité et sensibilité
- Confiance totale en la précision et la qualité des données analytiques
Informations sur la commande
Des cartouches de garde Javelin sont disponibles dans d’autres phases Thermo Scientific. Pour plus d’informations, contactez votre Service Clients.
Spécification
3 μm | |
2,1mm | |
Hypersil GOLD |
10 mm | |
C18 |