Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage à filetage à vis en verre borosilicaté E-C Wheaton™ sans bouchons
En verre borosilicaté Wheaton 33 à faible taux d’extraction. Les flacons d’échantillonnage à filetage à vis en verre borosilicaté Wheaton™ E-C sans bouchons sont économiques et sont conditionnés de manière pratique en deux boîtes sous film thermorétracté, réduisant ainsi la contamination provenant du matériau ondulé présent dans les emballages classiques.
87.40€ - 338.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Matériau | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Matériau | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11738789
|
DWK Life Sciences
W224809 |
20 ml | Transparent | Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles) | 5 dr |
160.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11748789
|
DWK Life Sciences
W224810 |
40 ml | Transparent | Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles) | 10 dr |
185.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11768789
|
DWK Life Sciences
224710 |
1,8 mL | Ambrés | Verre borosilicaté | 0,5 dr. |
153.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10776864
|
DWK Life Sciences
224712 |
4,0 ml | Ambré | Verre borosilicaté | 1,08 dr. |
291.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10250422
|
DWK Life Sciences
224714 |
8,0 mL | Ambré | Verre borosilicaté | 2,2 dr. |
123.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11768779
|
DWK Life Sciences
224700 |
1,8 mL | Transparent | Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles) | 0,5 dr. |
87.40€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10145843
|
DWK Life Sciences
224702 |
4,0 ml | transparent | Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles) | 1,08 dr. |
252.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 19-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10532184
|
DWK Life Sciences
224705 |
12,0 mL | Transparent | Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles) | 3,2 dr. |
307.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11728789
|
DWK Life Sciences
224706 |
16,0 mL | Transparent | Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles) | 4,3 dr. |
118.68€
200 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10463265
|
DWK Life Sciences
224708 |
24,0 mL | Transparent | Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles) | 6,5 dr. |
338.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11758789
|
DWK Life Sciences
W226060 |
60 ml | Transparent | Verre borosilicaté à faible taux d’extraction | 15 dr. |
270.00€
143 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10103733
|
DWK Life Sciences
224711 |
2 ml | Ambré | Verre borosilicaté | 0.5 dr |
95.75€
200 pièces |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10627374
|
DWK Life Sciences
224701 |
2,0 ml | Transparents | Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles) | 0,5 dr. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Les bouchons sont emballés séparément
- Verre ambré ou transparent au choix
Spécification
Autoclavables | |
Bouchon à vis |