Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage à filetage à vis en verre borosilicaté E-C Wheaton™ sans bouchons
En verre borosilicaté Wheaton 33 à faible taux d’extraction. Les flacons d’échantillonnage à filetage à vis en verre borosilicaté Wheaton™ E-C sans bouchons sont économiques et sont conditionnés de manière pratique en deux boîtes sous film thermorétracté, réduisant ainsi la contamination provenant du matériau ondulé présent dans les emballages classiques.
Marque: DWK Life Sciences 224714
116.85 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21960" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.81260kg
Description
- Les bouchons sont emballés séparément
- Verre ambré ou transparent au choix
Spécification
Ambré | |
Verre borosilicaté | |
À vis | |
Autoclavable | |
60 mm |
17 mm | |
8,0 mL | |
2,2 dr. | |
Bouchon à vis | |
USP type I |