Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage à filetage à vis en verre borosilicaté E-C Wheaton™ sans bouchons
En verre borosilicaté Wheaton 33 à faible taux d’extraction. Les flacons d’échantillonnage à filetage à vis en verre borosilicaté Wheaton™ E-C sans bouchons sont économiques et sont conditionnés de manière pratique en deux boîtes sous film thermorétracté, réduisant ainsi la contamination provenant du matériau ondulé présent dans les emballages classiques.
Marque: DWK Life Sciences 224701
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.92990kg
Description
- Les bouchons sont emballés séparément
- Verre ambré ou transparent au choix
Spécification
Transparents | |
Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles) | |
À vis | |
Autoclavable | |
35 mm |
12 mm | |
2,0 ml | |
0,5 dr. | |
Bouchon à vis | |
USP type I, ASTM E 438, type I, classe A |