Learn More
P-Xylenebis(chlorure de triphénylphosphonium, 97+ %, Thermo Scientific™
58.54€ - 173.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1519-47-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C44H38Cl2P2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 699.64 |
Numéro MDL | MFCD00031710 |
Clé InChI | IUNJPQCPINLADS-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | p-xylylenebis triphenylphosphonium chloride, 1,4-phenylenebis methylene bis triphenylphosphonium chloride, phosphonium, p-xylylenebis triphenyl-, dichloride, p-phenylenebis methylene bis triphenylphosphonium dichloride, phosphonium, p-phenylenedimethylene bis triphenyl-, dichloride, phosphonium, 1,4-phenylenebis methylene bis triphenyl-, dichloride, 1,4-phenylenebis methylene bis triphenylphosphonium dichloride, xylylenebistriphenylphosphoniumchloride, p-xylylenebis triphenylphosphonium chloride 5g |
CID PubChem | 168940 |
Nom IUPAC | Triphényl-[4-(triphénylphosphaniumylméthyl)phényl]méthyl]phosphanium ; dichlorure |
SMILES | [Cl-].[Cl-].C(C1=CC=C(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11354564
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L01334.06 |
5 g |
58.54€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11364564
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L01334.14 |
25 g | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
1519-47-7 | |
699.64 | |
IUNJPQCPINLADS-UHFFFAOYSA-L | |
168940 | |
[Cl-].[Cl-].C(C1=CC=C(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
C44H38Cl2P2 | |
MFCD00031710 | |
p-xylylenebis triphenylphosphonium chloride, 1,4-phenylenebis methylene bis triphenylphosphonium chloride, phosphonium, p-xylylenebis triphenyl-, dichloride, p-phenylenebis methylene bis triphenylphosphonium dichloride, phosphonium, p-phenylenedimethylene bis triphenyl-, dichloride, phosphonium, 1,4-phenylenebis methylene bis triphenyl-, dichloride, 1,4-phenylenebis methylene bis triphenylphosphonium dichloride, xylylenebistriphenylphosphoniumchloride, p-xylylenebis triphenylphosphonium chloride 5g | |
Triphényl-[4-(triphénylphosphaniumylméthyl)phényl]méthyl]phosphanium ; dichlorure |
Spécification
p-Xylylenebis(triphenylphosphonium chloride) | |
>300°C | |
MFCD00031710 | |
3876684 | |
p-xylylenebis triphenylphosphonium chloride, 1,4-phenylenebis methylene bis triphenylphosphonium chloride, phosphonium, p-xylylenebis triphenyl-, dichloride, p-phenylenebis methylene bis triphenylphosphonium dichloride, phosphonium, p-phenylenedimethylene bis triphenyl-, dichloride, phosphonium, 1,4-phenylenebis methylene bis triphenyl-, dichloride, 1,4-phenylenebis methylene bis triphenylphosphonium dichloride, xylylenebistriphenylphosphoniumchloride, p-xylylenebis triphenylphosphonium chloride 5g | |
[Cl-].[Cl-].C(C1=CC=C(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
699.64 | |
699.66 |
1519-47-7 | |
C44H38Cl2P2 | |
UN3464 | |
Hygroscopic | |
IUNJPQCPINLADS-UHFFFAOYSA-L | |
Triphényl-[4-(triphénylphosphaniumylméthyl)phényl]méthyl]phosphanium ; dichlorure | |
168940 | |
≥97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H332-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS ORGANOPHOSPHORÉS, TOXIQUES, SOLIDES, N.O.S
missing translation for 'einecsNumber' : 216-184-2
missing translation for 'rtecsNumber' : TA3580000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote