Learn More
P-Xylenebis(chlorure de triphénylphosphonium, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 11354564
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1519-47-7
Formule moléculaire C44H38Cl2P2
Poids moléculaire (g/mol) 699.64
Numéro MDL MFCD00031710
Clé InChI IUNJPQCPINLADS-UHFFFAOYSA-L
Synonyme p-xylylenebis triphenylphosphonium chloride, 1,4-phenylenebis methylene bis triphenylphosphonium chloride, phosphonium, p-xylylenebis triphenyl-, dichloride, p-phenylenebis methylene bis triphenylphosphonium dichloride, phosphonium, p-phenylenedimethylene bis triphenyl-, dichloride, phosphonium, 1,4-phenylenebis methylene bis triphenyl-, dichloride, 1,4-phenylenebis methylene bis triphenylphosphonium dichloride, xylylenebistriphenylphosphoniumchloride, p-xylylenebis triphenylphosphonium chloride 5g
CID PubChem 168940
Nom IUPAC Triphényl-[4-(triphénylphosphaniumylméthyl)phényl]méthyl]phosphanium ; dichlorure
SMILES [Cl-].[Cl-].C(C1=CC=C(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Xylylenebis(triphenylphosphonium chloride)
Point de fusion >300°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3464
Beilstein 3876684
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 699.66
Pourcentage de pureté ≥97%