missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

P-Xylenebis(chlorure de triphénylphosphonium, 97+ %, Thermo Scientific™

Code produit. 11364564
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 1519-47-7
Formule moléculaire C44H38Cl2P2
Poids moléculaire (g/mol) 699.64
Numéro MDL MFCD00031710
Clé InChI IUNJPQCPINLADS-UHFFFAOYSA-L
Synonyme p-xylylenebis triphenylphosphonium chloride, 1,4-phenylenebis methylene bis triphenylphosphonium chloride, phosphonium, p-xylylenebis triphenyl-, dichloride, p-phenylenebis methylene bis triphenylphosphonium dichloride, phosphonium, p-phenylenedimethylene bis triphenyl-, dichloride, phosphonium, 1,4-phenylenebis methylene bis triphenyl-, dichloride, 1,4-phenylenebis methylene bis triphenylphosphonium dichloride, xylylenebistriphenylphosphoniumchloride, p-xylylenebis triphenylphosphonium chloride 5g
CID PubChem 168940
Nom IUPAC Triphényl-[4-(triphénylphosphaniumylméthyl)phényl]méthyl]phosphanium ; dichlorure
SMILES [Cl-].[Cl-].C(C1=CC=C(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Spécification

Nom chimique ou matériau p-Xylylenebis(triphenylphosphonium chloride)
Point de fusion >300°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3464
Beilstein 3876684
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 699.66
Pourcentage de pureté ≥97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'