Learn More
Thermo Scientific™ Levure et gélose de moule (déshydratée)
Isolez les levures et moisissures dans l'industrie de la brassage avec ce milieu.
Marque:  Thermo Scientific™ CM0920B
292.67 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11923922
  • 367.00€ / 500g
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Isolez les levures et les moisissures avec le levure Thermo Scientific™ Oxoid™ et la gélose de moule (déshydratée). Le milieu est basé sur la formulation décrite par Wickerham1,2 et est formulé spécifiquement pour l'adaptation au sein de l'industrie brassicole, pour la détection des levures sauvages Saccharomyces et non saccharomyces en présence de levures de culture.
Le milieu utilise les différentes sensibilités de la levure sauvage par rapport à la culture ale ou de la levure lager pour inhiber l'action du cuivre. Ceci permet aux levures sauvages de se développer sur le milieu tout en supprimant la croissance de la levure de culture.
Le milieu est très nutritif pour la croissance des levures et des moisissures. Les peptones et les extraits de levure fournissent des composés azotés et un complexe de vitamine B. Le dextrose sert de source d'énergie. La levure et la gélose de moule sont optimisées pour l'ajout de cuivre, généralement dans la plage de 50 à 300 mg/L, en fonction de la sensibilité de la levure de culture au cuivre, comme recommandé par l'Institut des méthodes d'analyse de la respiration3.
Le milieu complet est recommandé pour l'examen de la qualité microbiologique des bières en cours de fabrication, des levures de démangeaisons et des bières conditionnées.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Gélose de levures et de moisissures
Milieux de culture
Pour 12,2 L de milieu
Poudre
500 g
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot6227460 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/03/2025 Catalog NumberCM0920B
Numéro de lot6108247 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/11/2024 Catalog NumberCM0920B
Numéro de lot6132890 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/08/2024 Catalog NumberCM0920B
Numéro de lot6108248 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/06/2024 Catalog NumberCM0920B
Numéro de lot3794112 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/03/2024 Catalog NumberCM0920B
Nom du produit
Thermo Scientific™ Levure et gélose de moule (déshydratée) > 500 g
Pour un usage en laboratoire uniquement