Learn More
Thermo Scientific™ Gélose de Rogosa (déshydratée)
Isolez et dénombrez de manière sélective les lactobacilles des échantillons laitiers et autres échantillons pathologiques grâce à ce milieu.
Marque:  Thermo Scientific™ CM0627B
217.82 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10586913
  • 225.00€ / 500g
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Isolez et dénombrez de manière sélective les lactobacilles grâce à la gélose de Rogosa (déshydratée) Thermo Scientific™ Oxoid™. Le milieu a donné d’excellents résultats lorsqu’il est utilisé dans des études quantitatives et qualitatives sur les lactobacilles dans les matières fécales, la salive et les bains de bouche, ainsi que dans les produits laitiers.
La gélose de Rogosa, une modification du milieu décrit par Rogosa et al.1, est un milieu sélectif pour l’isolement et le dénombrement des lactobacilles. Une forte concentration d’acétate et un faible pH du milieu éliminent efficacement les autres bactéries mais également de nombreuses autres souches de bactéries lactiques. La modification du pH à 6,2 au lieu de 5,5 modifie la sélectivité du milieu pour l’ensemble du groupe de bactéries lactiques2,3.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Gélose de Rogosa
Milieux de culture
Pour 6,1 L de milieu
Poudre
500 g
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot6233012 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/03/2025 Catalog NumberCM0627B
Numéro de lot6137391 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/02/2025 Catalog NumberCM0627B
Numéro de lot3725350 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/10/2023 Catalog NumberCM0627B
Numéro de lot3645945 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/04/2023 Catalog NumberCM0627B
Numéro de lot3540111 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/09/2022 Catalog NumberCM0627B
Nom du produit
Thermo Scientific™ Gélose de Rogosa (déshydratée) > Gélose de Rogosa ; 500 g