Learn More
Thermo Scientific™ Disques de sensibilité aux antimicrobiens d’érythromycine Oxoid™
Code produit. p-6142860
Click to view available options
Concentration:
15 μg
30 μg
5 μg
Conditionnement:
250 pièces
Code produit. 11904022
Marque: Thermo Scientific™ CT0066B
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Déterminez la sensibilité des microorganismes à l’aide des méthodes AST manuelles dont une gamme complète de disques de test de sensibilité aux antimicrobiens, faciles à utiliser et de qualité supérieure.
Déterminez manuellement la sensibilité des microorganismes aux antibiotiques à l’aide des méthodes de tests de sensibilité aux antimicrobiens (AST) dont les disques de sensibilité antimicrobienne à l’érythromycine Thermo Scientific™ Oxoid™ sont fiables et faciles à utiliser.
La simplicité d’utilisation est garantie grâce aux cartouches incassables à ressort, à l’étiquetage facile à lire et aux indicateurs de fin de cartouches.
La diffusion sur gélose à l’aide de disques permet de classer non seulement les organismes résistants, intermédiaires et sensibles par le biais de résultats quantitatifs mais propose également une indication visuelle des éléments suivants :
  • Niveau d’inoculum
  • Présence de contamination
  • Mutation
  • Activité bêta-lactamase
  • Antagonisme et synergie entre les antibiotiques
Chaque cartouche est scellée individuellement avec un sachet desséchant afin de maintenir un niveau d’humidité de <2 %, ce qui garantit une stabilité à long terme.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des test manuels performants, semi-automatiques et entièrement automatiques, de même qu’une gamme exhaustive de milieux et de produits de diagnostic. Le tout vous offrant une solution complète pour vous fournir rapidement tous les produits dont vous avez besoin et la qualité de résultat dont dépend votre laboratoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Agents antimicrobiens Érythromycine
Certifications/Conformité Conforme aux normes BSAC
Concentration 5 μg
Description Disques de sensibilité aux antimicrobiens à l’érythromycine Oxoid
Code de l’antibiotique E
Type de produit Antimicrobial Susceptibility Discs
Type de test Antimicrobial Susceptibility
Nb par paquet 5 cartouches /bte.
Type d’emballage 50 disques / cartouche
Quantité 50 disques / cartouche