Learn More
Thermo Scientific™ Base de gélose sélective exempte de sang pour campylobactéries (déshydratée)
Isolez Campylobacter jejuni, Campylobacter coli et Campylobacter laridis avec la base de gélose sélective exempte de sang pour campylobactéries.
Marque: Thermo Scientific™ CM0739B
178.86 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Description
Isolez les Campylobacterjejuni, Campylobacter coli et Campylobacter laridis grâce à la base de gélose sélective exempte de sang pour campylobactéries (déshydratée) Thermo Scientific™ Oxoid™ lorsqu’elle est utilisée avec un supplément sélectif pour CCDA SR0155. La base de gélose sélective exempte de sang pour campylobactéries repose sur la formulation d’origine décrite par Bolton et.al1, qui a été développée pour remplacer le sang par du charbon, du sulfate ferreux et du pyruvate de sodium. Pour une meilleure sélectivité, la céphazoline de la formulation a été remplacée par de la céfopérazone comme agent sélectif2.
Les campylobactéries sont des organismes microaérophiles à Gram négatif et en forme de spirale qui peuvent être présents dans le lait cru, l’eau non traitée, les denrées alimentaires mal préparées et les viandes, les volailles et les fruits de mer insuffisamment cuits. La consommation de ces organismes par l’homme peut provoquer de nombreuses maladies cliniques allant d’une colonisation asymptomatique transitoire à une grave dysenterie. Les symptômes de l’entérite de campylobactéries comprennent de la diarrhée, des douleurs d’estomac, des nausées, de la fièvre, des maux de tête et des douleurs musculaires.
Utilisez la base de gélose sélective exempte de sang pour campylobactéries pour l’isolement des espèces de campylobactéries.
- Sélectif : en raison de la présence des agents sélectifs tels que la céfopérazone et l’amphotéricine B, le milieu est sélectif pour les campylobactéries
- Convient pour l’isolement de campylobactéries spp. dans des échantillons non cliniques après un enrichissement dans un bouillon d’Exeter3.
- Recommandé par le Ministère britannique de l’Agriculture, de la Pêche et des aliments (MAFF) comme méthode validée pour l’isolement des campylobactéries des denrées alimentaires 4.
La morphologie coloniale des campylobactéries peut être utilisée comme guide pour l’identification du niveau d’espèces. Les souches de campylobactéries jejuni produisent des colonies grises, humides et qui s’étalent à plat. Certaines souches peuvent avoir une teinte verte ou un aspect sec, avec ou sans reflet métallique. Les souches de Campylobacter coli ont tendance à avoir une couleur gris crème, à être humides et à se soulever légèrement, et produisent souvent des colonies distinctes.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Base de gélose sélective exempte de sang pour campylobactéries | |
Gélose | |
Pour 11,0 L de milieu |
Poudre | |
500 g |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Jours
77Heures
5Minutes
35Secondes
51Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%