Learn More
Thermo Scientific™ Milieu sélectif pour CCDA
Code produit. 12815093
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Format:
Monoplaque de 90 mm
Type de milieu:
Milieu sélectif pour CCDA
Origine de la fabrication:
Allemagne
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 12815093
Marque: Thermo Scientific™ PO5091A
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Isolez Campylobacter spp. à l’aide d’un milieu sélectif exempt de sang et conforme aux normes ISO 10272-1 et 10272-2.
Isolez la sous-espèce Campylobacter à l’aide d’un milieu sélectif Thermo Scientific™ CCDA sans sang, conforme aux normes ISO 10272-1 et 10272-2.
Le milieu de CCDA modifiée repose sur la formulation d’origine décrite par Bolton, qui a été développée pour remplacer le sang par du charbon, du sulfate ferreux et du pyruvate de sodium. La sélectivité améliorée est obtenue en utilisant la céfopérazone comme agent sélectif. De l’amphotéricine B a été ajoutée à la formule afin de supprimer la croissance de levures et de contaminants fongiques pouvant survenir à 37°C.
Les infections par Campylobacter figurent parmi les infections bactériennes les plus courantes, et provoquent aussi bien des maladies gastro-intestinales que systémiques. La présence de Campylobacter jejuni est la cause d’intoxication alimentaire bactérienne la plus fréquemment signalée aux États-Unis. Les Campylobacter se présentent sous la forme de petits bâtonnets, non sporulés, hélicoïdaux, recourbés, Gram-négatifs qui nécessitent un environnement microaérophile et ne tolèrent pas la déshydratation.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Selon ISO 10271-a et ISO 10272-2
Couleur Noir de jais, opaque
Contenu et stockage 6°C à 12°C
Format Monoplaque de 90 mm
Origine de la fabrication Allemagne
Type de milieu Milieu sélectif pour CCDA
Type de produit Gélose
Poids plein 17 g ±5 %
Type d’emballage Sous film transparent - monocouche
Quantité 10/boîte
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.