Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Prepared Brilliant Green Bile Broth D/T Bottled Media
Click to view available options
Poids plein:
10,0 à 10,3 g
9,5 à 10,5 g
Format:
Flacon universel
Tube versé
Description
For the detection of coliforms in water and other samples.
Spécification
Spécification
| Couleur | Mint Green, Transparent |
| Contenu et stockage | 2°C to 25°C |
| Format | Tube versé |
| Origine de la fabrication | Germany |
| Type de produit | Microbiology Media |
| Poids plein | 9,5 à 10,5 g |
| Type d’emballage | 50 Tubes/Box |
| Quantité | 50/Pk. |