Learn More
Chlorure dʼoxalyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
38.41€ - 405.02€
Identifiants chimiques
CAS 79-37-8
Formule moléculaire C2Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 126.92
Numéro MDL MFCD00000704
Clé InChI CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxalyl chloride, ethanedioyl dichloride, oxalic dichloride, oxaloyl chloride, oxalic acid dichloride, oxalic acid chloride, ethanedioyl chloride, oxalylchloride, unii-r4y96317dw, cocl 2
CID PubChem 65578
Nom IUPAC Dichlorure d’oxalyle
SMILES C(=O)(C(=O)Cl)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11449146
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18012.18
50 g
38.41€
50g
11478700
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18012.22
100 g
67.10€
100g
11459146
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18012.30
250 g
135.88€
250g
11439146
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18012.0B
1000 g
405.02€
1000g
Description
Description
Le chlorure d’oxalyle est principalement utilisé comme catalyseur dans l’oxydation des alcools en aldéhydes et cétones correspondants. Il est activement utilisé pour la synthèse de chlorures acides à partir d’acides. Dans la réaction d’acylation Fridel-Crafts, il réagit avec les composés aromatiques pour obtenir le chlorure d’acyle correspondant en utilisant le chlorure d’aluminium comme catalyseur. De plus, il est utilisé pour préparer le tétratone de dioxane, un oxyde de carbone.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure d’oxalyle est principalement utilisé comme catalyseur dans l’oxydation des alcools en aldéhydes et cétones correspondants. Il est activement utilisé pour la synthèse de chlorures acides à partir d’acides. Dans la réaction d’acylation Fridel-Crafts, il réagit avec les composés aromatiques pour obtenir le chlorure d’acyle correspondant en utilisant le chlorure d’aluminium comme catalyseur. De plus, il est utilisé pour préparer le tétratone de dioxane, un oxyde de carbone.
Solubilité
Chlorure d’oxalyle, légèrement miscible à l’eau. Miscible à l’éther, au benzène et au chloroforme.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les bases, les alcools, l’eau, les amines et les métaux.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure dʼoxalyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals