Learn More
Chlorure dʼoxalyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Le chlorure d’oxalyle est principalement utilisé comme catalyseur dans l’oxydation des alcools en aldéhydes et cétones correspondants. Il est activement utilisé pour la synthèse de chlorures acides à partir d’acides. Dans la réaction d’acylation Fridel-Crafts, il réagit avec les composés aromatiques pour obtenir le chlorure d’acyle correspondant en utilisant le chlorure d’aluminium comme catalyseur. De plus, il est utilisé pour préparer le tétratone de dioxane, un oxyde de carbone.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Le chlorure d’oxalyle est principalement utilisé comme catalyseur dans l’oxydation des alcools en aldéhydes et cétones correspondants. Il est activement utilisé pour la synthèse de chlorures acides à partir d’acides. Dans la réaction d’acylation Fridel-Crafts, il réagit avec les composés aromatiques pour obtenir le chlorure d’acyle correspondant en utilisant le chlorure d’aluminium comme catalyseur. De plus, il est utilisé pour préparer le tétratone de dioxane, un oxyde de carbone.
Solubilité
Chlorure d’oxalyle, légèrement miscible à l’eau. Miscible à l’éther, au benzène et au chloroforme.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les bases, les alcools, l’eau, les amines et les métaux.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Oxalyl chloride |
| Point de fusion | -12°C |
| Densité | 1.455 |
| Point d’ébullition | 63°C to 64°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 0.98 |
| Odeur | Acrid |
| Indice de réfraction | 1.429 |
| Quantité | 1000 g |
| Numéro UN | UN2927 |
| Beilstein | 1361988 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Oxalyl chloride
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
- P231-Manipuler sous gaz inerte.
- P232-Protéger de l'humidité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P335+P334-Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.
- MIXTURE LIST-Contient: Ethanedioyl dichloride