Learn More
Chlorure dʼoxalyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11449146
Chlorure dʼoxalyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11449146
50 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11449146
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A18012.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Le chlorure d’oxalyle est principalement utilisé comme catalyseur dans l’oxydation des alcools en aldéhydes et cétones correspondants. Il est activement utilisé pour la synthèse de chlorures acides à partir d’acides. Dans la réaction d’acylation Fridel-Crafts, il réagit avec les composés aromatiques pour obtenir le chlorure d’acyle correspondant en utilisant le chlorure d’aluminium comme catalyseur. De plus, il est utilisé pour préparer le tétratone de dioxane, un oxyde de carbone.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure d’oxalyle est principalement utilisé comme catalyseur dans l’oxydation des alcools en aldéhydes et cétones correspondants. Il est activement utilisé pour la synthèse de chlorures acides à partir d’acides. Dans la réaction d’acylation Fridel-Crafts, il réagit avec les composés aromatiques pour obtenir le chlorure d’acyle correspondant en utilisant le chlorure d’aluminium comme catalyseur. De plus, il est utilisé pour préparer le tétratone de dioxane, un oxyde de carbone.
Solubilité
Chlorure d’oxalyle, légèrement miscible à l’eau. Miscible à l’éther, au benzène et au chloroforme.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les bases, les alcools, l’eau, les amines et les métaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-37-8
Formule moléculaire C2Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 126.92
Numéro MDL MFCD00000704
Clé InChI CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxalyl chloride, ethanedioyl dichloride, oxalic dichloride, oxaloyl chloride, oxalic acid dichloride, oxalic acid chloride, ethanedioyl chloride, oxalylchloride, unii-r4y96317dw, cocl 2Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 65578
Nom IUPAC Dichlorure d’oxalyle
SMILES C(=O)(C(=O)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxalyl chloride
Point de fusion °C to 12°C
Densité 1.455
Point d’ébullition 63°C to 64°C
Plage de pourcentage du dosage 0.98
Indice de réfraction 1.429
Quantité 50 g
Numéro UN UN2927
Beilstein 1361988
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,6914
Informations sur la solubilité Oxalyl chloride Slightly miscible with water.Miscible with ether,benzene and chloroform.
Poids de la formule 126.93
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotS12E087 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/12/2024 Catalog NumberA18012.18,A18012.30,A18012.22,A18012.0B
Numéro de lot10252578 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/09/2024 Catalog NumberA18012.18,A18012.30,A18012.22,A18012.0B
Numéro de lotA0465447 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/09/2024 Catalog NumberA18012.18,A18012.30,A18012.22,A18012.0B
Numéro de lot10248436 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/11/2023 Catalog NumberA18012.18,A18012.30,A18012.22,A18012.0B
Numéro de lot10245891 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2023 Catalog NumberA18012.18,A18012.30,A18012.22,A18012.0B
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Oxalyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P335+P334-Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ethanedioyl dichloride
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure dʼoxalyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >