Learn More
Labcon Overfit Caps for Culture Tubes
Secure, liquid-tight seal for plastic and glass culture tubes. Available in sizes that fit 10 mm, 12 mm, 13 mm, and 16 mm round bottom culture tubes.
12.50€ - 188.00€
Spécification
Type de produit | Bouchon Overfit |
---|---|
Pré-stérilisé | Non |
Certifications/Conformité | Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD |
Autoclavable | Non autoclavable |
À utiliser avec (application) | Protocoles nécessitant une centrifugation, une agitation et une réfrigération |
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17264406
|
Labcon
3303-800-000-9 |
10 mm | Naturel |
12.50€
1000 pièces |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17234416
|
Labcon
3303-809-000-9 |
10 mm | Assorti (rouge, jaune, bleu, vert et orange) |
14.05€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17244416
|
Labcon
3304-800-000-9 |
12 mm | Naturel |
14.90€
1000 pièces |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17214426
|
Labcon
3304-809-000-9 |
12 mm | Assorti (rouge, jaune, bleu, vert, orange) |
15.95€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17567606
|
Labcon
3403-807-000-9 |
13 mm | Bleu |
188.00€
10000 pièces |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17224426
|
Labcon
3403-800-000-9 |
13 mm | Naturel |
19.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17204436
|
Labcon
3504-800-000-9 |
16 mm | Naturel |
20.15€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17284406
|
Labcon
3303-803-000-9 |
10 mm | Orange |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17274416
|
Labcon
3304-804-000-9 |
12 mm | Rouge |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17264416
|
Labcon
3304-803-000-9 |
12 mm | Orange |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17254416
|
Labcon
3304-802-000-9 |
12 mm | Jaune |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17204426
|
Labcon
3304-808-000-9 |
12 mm | Vert |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17294416
|
Labcon
3304-807-000-9 |
12 mm | Bleu |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17284416
|
Labcon
3304-806-000-9 |
12 mm | Violet |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17274406
|
Labcon
3303-802-000-9 |
10 mm | Jaune |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17224416
|
Labcon
3303-808-000-9 |
10 mm | Vert |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17254426
|
Labcon
3403-804-000-9 |
13 mm | Rouge |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17244426
|
Labcon
3403-803-000-9 |
13 mm | Orange |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17234426
|
Labcon
3403-802-000-9 |
13 mm | Jaune |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17284426
|
Labcon
3403-808-000-9 |
13 mm | Vert |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17214416
|
Labcon
3303-807-000-9 |
10 mm | Bleu |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17264426
|
Labcon
3403-806-000-9 |
13 mm | Violet |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17204416
|
Labcon
3303-806-000-9 |
10 mm | Violet |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17294426
|
Labcon
3403-809-000-9 |
13 mm | Assorti (rouge, jaune, bleu, vert, orange) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17234436
|
Labcon
3504-804-000-9 |
16 mm | Rouge |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17224436
|
Labcon
3504-803-000-9 |
16 mm | Orange |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17214436
|
Labcon
3504-802-000-9 |
16 mm | Jaune |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17264436
|
Labcon
3504-808-000-9 |
16 mm | Vert |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17254436
|
Labcon
3504-807-000-9 |
16 mm | Bleu |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17244436
|
Labcon
3504-806-000-9 |
16 mm | Violet |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17294406
|
Labcon
3303-804-000-9 |
10 mm | Rouge |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17274436
|
Labcon
3504-809-000-9 |
16 mm | Assorti (rouge, jaune, bleu, vert, orange) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Designed to easily recap blood drawing tubes, glass test tubes, and plastic culture tubes, Overfit Caps are ideal for protocols that require centrifugation, agitation,
and refrigeration. - Offered in a variety of bright colors, Labcon's Overfit Caps are the ideal alternative to costly parafilm or plug caps that are prone to evaporation.
- Cap includes integral thumb lever for easy opening and vertical ridges for secure grip
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polyethylene USP Class VI resin
- Made in USA
Spécification
Bouchon Overfit | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Protocoles nécessitant une centrifugation, une agitation et une réfrigération | |
Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène) | |
Tubes de culture |
Non | |
Non autoclavable | |
1 000/sachet, 10 sachets/carton | |
Non stérile | |
Oui |