Learn More
Labcon Overfit Caps for Culture Tubes
Secure, liquid-tight seal for plastic and glass culture tubes. Available in sizes that fit 10 mm, 12 mm, 13 mm, and 16 mm round bottom culture tubes.
Marque: Labcon 3504-806-000-9
Informations supplémentaires : Poids : 0.41730kg
Description
- Conçus pour reboucher facilement les tubes de prélèvement sanguin, les tubes à essai en verre et les tubes de culture en plastique, les bouchons Overfit sont parfaits pour les protocoles nécessitant une centrifugation, une agitation
et une réfrigération. - Proposés dans une variété de couleurs vives, les bouchons Overfit de LABCON constituent l’alternative idéale aux bouchons de parafilm ou autre bouchon coûteux qui sont sujets à l’évaporation.
- Le bouchon intègre une gâchette de pouce pour une ouverture facile et des crêtes verticales pour une bonne préhension
- Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en PP
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Bouchon Overfit | |
16 mm | |
Non autoclavable | |
Violet | |
1 000/sachet, 10 sachets/carton | |
Non stérile | |
Oui |
Non | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
PE USP classe VI | |
Protocoles nécessitant une centrifugation, une agitation et une réfrigération | |
Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène) | |
Tubes de culture |