Learn More
Labcon Overfit Caps for Culture Tubes
Secure, liquid-tight seal for plastic and glass culture tubes. Available in sizes that fit 10 mm, 12 mm, 13 mm, and 16 mm round bottom culture tubes.
Marque:  Labcon 3403-807-000-9
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 2.72160kg
Code produit. 17567606
  • 188.00€ / 10000 pièces
Expédition estimée: 02-09-2024
Description
  • Conçus pour reboucher facilement les tubes de prélèvement sanguin, les tubes à essai en verre et les tubes de culture en plastique, les bouchons Overfit sont parfaits pour les protocoles nécessitant une centrifugation, une agitation
    et une réfrigération.
  • Proposés dans une variété de couleurs vives, les bouchons Overfit de LABCON constituent l’alternative idéale aux bouchons de parafilm ou autre bouchon coûteux qui sont sujets à l’évaporation.
  • Le bouchon intègre une gâchette de pouce pour une ouverture facile et des crêtes verticales pour une bonne préhension
  • Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène)
  • Résine USP de classe VI en PP
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
Bouchon Overfit
13 mm
Non autoclavable
Bleu
1 000/sachet, 10 sachets/carton
Non stérile
Oui
Non
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD
PE USP classe VI
Protocoles nécessitant une centrifugation, une agitation et une réfrigération
Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène)
Tubes de culture